4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl benzoate ≥97.0% (par GC, analyse par titration) catalyseur d'oxydation radical libre
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-(benzoyloxy)piperidine-1-oxyl, 4-Benzoyloxy-TEMPO, 4-Benzoyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Hydroxy-TEMPO Benzoate
H0878-1G H0878-5G
TCIAH0878-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAH0878-1G TCIAH0878-5G
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl benzoate ≥97.0% (par GC, analyse par titration) catalyseur d'oxydation radical libre
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl benzoate
Formule: C₁₆H₂₂NO₃
MW: 276,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075563
Numéro CAS: 3225-26-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité