4-Methyl-1-acetoxycalixarene [mixture of [6] and [8]] ≥95.0% (par HPLC) (contains 5-10% Acetone)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexamethyl(hexaacetoxy)calixarene, 1-Acetoxy-4-methylcalixarene
H0889-1G H0889-100MG
TCIAH0889-1GEA 226 EUR InStock
TCIAH0889-1G TCIAH0889-100MG
4-Methyl-1-acetoxycalixarene [mixture of [6] and [8]] ≥95.0% (par HPLC) (contains 5-10% Acetone)
4-Methyl-1-acetoxycalixarene [mixture of [6] and [8]]
Numéro MDL: MFCD00671543
ONU: 3175
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2563658a8433856432d976344b6478abb37b4c21&vid=5a0e368b09c9fe3e91dd18be6aa298e9ae73a6d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité