Acide itaconique
Fournisseur: Molekula
MOLE10565984-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE10565984-1KG
Acide itaconique
Acide itaconique
Formule: C₅H₆O₄
MW: 130,1 g/mol
Point d'ébullition: 381 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 162…167 °C
Densité: 1,573 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004260
Numéro CAS: 97-65-4
Merck Index: 13,05264
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité