2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, 2-Boc-ethanolamine, tert-Butyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, 2-(Boc-amino)-1-ethanol, Boc-Glycinol
H0899-25ML H0899-5ML
TCIAH0899-25MLEA 120 EUR InStock
TCIAH0899-25ML TCIAH0899-5ML
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol ≥98.0% (par GC)
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Formule: C₇H₁₅NO₃
MW: 161,20 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Numéro MDL: MFCD00056657
Numéro CAS: 26690-80-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité