Acide 2-hydroxy-3-butynoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
H0905-1G H0905-100MG
TCIAH0905-1GEA 955 EUR InStock
TCIAH0905-1G TCIAH0905-100MG
Acide 2-hydroxy-3-butynoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-hydroxy-3-butynoïque
Formule: C₄H₄O₃
MW: 100,07 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00671546
Numéro CAS: 38628-65-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité