Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0906-25G H0906-500G
TCIAH0906-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAH0906-25G TCIAH0906-500G
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,1600 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00009707
Numéro CAS: 14002-80-3
EINECS: 237-805-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité