2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triphenylene-2,3,6,7,10,11-hexaol
H0907-1G H0907-5G
TCIAH0907-1GEA 125 EUR InStock
TCIAH0907-1G TCIAH0907-5G
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene ≥95.0% (par HPLC)
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene
Formule: C₁₈H₁₂O₆
MW: 324,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321170
Numéro CAS: 4877-80-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4af83611406ffd65fd04b99f74190c012094220&vid=6a80a2a627a2273a9dd7183839894a147b2741b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Water max. 8.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité