Haloperidol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
H0912-25G H0912-5G
TCIAH0912-25GEA 269 EUR InStock
TCIAH0912-25G TCIAH0912-5G
Haloperidol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Haloperidol
Formule: C₂₁H₂₃ClFNO₂
Numéro MDL: MFCD00051423
Numéro CAS: 52-86-8
EINECS: 200-155-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04598
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetic acid almost transparency
Melting point 150.0 to 153.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité