Ethyl-2-(hydroxymethyl)acrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
H0916-25G H0916-5G
TCIAH0916-25GEA 323 EUR InStock
TCIAH0916-25G TCIAH0916-5G
Ethyl-2-(hydroxymethyl)acrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Ethyl-2-(hydroxymethyl)acrylate
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,1418 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01673859
Numéro CAS: 10029-04-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité