Calcium-3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAH0917-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAH0917-25G
Calcium-3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Calcium-3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate
Formule: C₁₀H₁₈CaO₆·H₂O
MW: 274,33 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD01321171
Numéro CAS: 135236-72-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water very faint turbidity
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité