Hexyl methyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0930-25ML H0930-100ML
TCIAH0930-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAH0930-25ML TCIAH0930-100ML
Hexyl methyl ether ≥98.0% (par GC)
Hexyl methyl ether
Formule: C₇H₁₆O
Point d'ébullition: 125°C
Point d'éclair: 20°C
Numéro MDL: MFCD00015350
Numéro CAS: 4747-07-3
EINECS: 225-263-0
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité