3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-1,2-dimethylpyridin-4(1H)-one, Deferiprone, 1,2-Dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone
H0944-25G H0944-5G
TCIAH0944-25GEA 182 EUR InStock
TCIAH0944-25G TCIAH0944-5G
3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139,15 g/mol
Point de fusion: 260°C
Numéro MDL: MFCD00134497
Numéro CAS: 30652-11-0
Merck Index: 14,02859
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité