Acide 3-hydroxyaspartique ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Amino-3-hydroxysuccinic Acid
H0947-1G H0947-5G
TCIAH0947-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAH0947-1G TCIAH0947-5G
Acide 3-hydroxyaspartique ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Acide 3-hydroxyaspartique
Formule: C₄H₇NO₅
MW: 149,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00128126
Numéro CAS: 71653-06-0
EINECS: 275-771-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité