(R)-(+)-ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0950-1G H0950-100MG
TCIAH0950-1GEA 1370 EUR InStock
TCIAH0950-1G TCIAH0950-100MG
(R)-(+)-ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone
Formule: C₄H₆O₃
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00211246
Numéro CAS: 56881-90-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 96.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +67.0 to +76.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité