(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0958-1G H0958-5G
TCIAH0958-1GEA 135 EUR InStock
TCIAH0958-1G TCIAH0958-5G
(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone ≥94.0% (par GC)
(S)-(+)-gamma-Hydroxymethyl-gamma-butyrolactone
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066224
Numéro CAS: 32780-06-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Specific rotation [a]20/D +54.0 to +62.0 deg (C=3, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité