3-(4-Pipéridinyl)phénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Piperidin-4-yl)phenol, 3-(4-Piperidyl)phenol
H0965-25G H0965-5G
TCIAH0965-25GEA 2010 EUR InStock
TCIAH0965-25G TCIAH0965-5G
3-(4-Pipéridinyl)phénol ≥98.0% (par GC)
3-(4-Pipéridinyl)phénol
Formule: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093474
Numéro CAS: 110878-71-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité