Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexadecylcyclohexane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Cyclohexylhexadecane

H0966-25G H0966-5G
TCIAH0966-25GEA 399 EUR InStock
TCIAH0966-25G TCIAH0966-5G
Hexadecylcyclohexane ≥97.0% (par GC)
Hexadecylcyclohexane


Formule: C₂₂H₄₄
MW: 308,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038421
Numéro CAS: 6812-38-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité