9-(2-Hydroxyethyl)anthracene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(9-Anthryl)ethanol
H0970-1G H0970-5G
TCIAH0970-1GEA 202 EUR InStock
TCIAH0970-1G TCIAH0970-5G
9-(2-Hydroxyethyl)anthracene ≥98.0% (par GC)
9-(2-Hydroxyethyl)anthracene
Formule: C₁₆H₁₄O
MW: 222,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318099
Numéro CAS: 54060-73-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité