Hexadecyltrimethylammonium hydroxide 10% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cetyltrimethylammonium Hydroxide
H0974-25ML H0974-500ML
TCIAH0974-25MLEA 28.6 EUR InStock
TCIAH0974-25ML TCIAH0974-500ML
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide 10% dans l'eau
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide
Formule: C₁₉H₄₃NO
MW: 301,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041921
Numéro CAS: 505-86-2
EINECS: 208-022-4
ONU: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e93de71049dbf18dfe0a19a2f5f96c11bfc8a325&vid=921c6ac5184a7e6a5425df6456ddabbbe631510b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité