4-Hydroxymethyl-5-methylimidazole ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
H0976-25G H0976-5G
TCIAH0976-25GEA 192 EUR InStock
TCIAH0976-25G TCIAH0976-5G
4-Hydroxymethyl-5-methylimidazole ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hydroxymethyl-5-methylimidazole
Formule: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792476
Numéro CAS: 29636-87-1
EINECS: 249-740-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité