L-Histidine methyl ester dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0977-25G H0977-5G
TCIAH0977-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAH0977-25G TCIAH0977-5G
L-Histidine methyl ester dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
L-Histidine methyl ester dihydrochloride
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
Numéro MDL: MFCD00012701
Numéro CAS: 7389-87-9
EINECS: 230-973-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +11.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité