D-Homophenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
H0984-1G H0984-100MG
TCIAH0984-1GEA 145 EUR InStock
TCIAH0984-1G TCIAH0984-100MG
D-Homophenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D-Homophenylalanine
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00063091
Numéro CAS: 82795-51-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -44.0 to -46.0 deg (C=1, 3mol/L HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité