2-(3-Hydroxypropyl)benzimidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(2-Benzimidazolyl)propanol, 3-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)propan-1-ol, 2-Benzimidazolepropanol
H0988-25G H0988-5G
TCIAH0988-25GEA 203 EUR InStock
TCIAH0988-25G TCIAH0988-5G
2-(3-Hydroxypropyl)benzimidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(3-Hydroxypropyl)benzimidazole
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022688
Numéro CAS: 2403-66-9
EINECS: 219-290-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité