4-(4-Hydroxy-3-méthoxyphényl)-3-butén-2-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Vanillylideneacetone, Dehydrozingerone, 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)but-3-en-2-one
H0996-25G H0996-5G
TCIAH0996-25GEA 214 EUR InStock
TCIAH0996-25G TCIAH0996-5G
4-(4-Hydroxy-3-méthoxyphényl)-3-butén-2-one ≥98.0% (par GC)
4-(4-Hydroxy-3-méthoxyphényl)-3-butén-2-one
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012210
Numéro CAS: 1080-12-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité