N-(Hydroxymethyl)nicotinamide ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(Hydroxymethyl)-3-pyridinecarboxamide
H1001-25G H1001-500G
TCIAH1001-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAH1001-25G TCIAH1001-500G
N-(Hydroxymethyl)nicotinamide ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(Hydroxymethyl)nicotinamide
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010437
Numéro CAS: 3569-99-1
EINECS: 222-668-4
Merck Index: 14,04833
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité