2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1016-25G H1016-5G
TCIAH1016-25GEA 203 EUR InStock
TCIAH1016-25G TCIAH1016-5G
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Numéro MDL: MFCD00023942
Numéro CAS: 15733-89-8
EINECS: 239-827-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c7af39f233fe23d5b039fd6b81ff8d12fa521e2&vid=641b016119ca4bc6af5615d86f1672d3356a59b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité