3-Hydroxy-2,6-bis(hydroxyméthyl)-4H-pyran-4-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
H1019-1G H1019-5G
TCIAH1019-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAH1019-1G TCIAH1019-5G
3-Hydroxy-2,6-bis(hydroxyméthyl)-4H-pyran-4-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Hydroxy-2,6-bis(hydroxyméthyl)-4H-pyran-4-one
Formule: C₇H₈O₅
MW: 172,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00110732
Numéro CAS: 2029-49-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point (Decomposition) 145.0 to 153.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité