Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H1029-1G H1029-5G
TCIAH1029-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAH1029-1G TCIAH1029-5G
Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate ≥98.0% (par GC)
Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate
Formule: C₆H₁₂O₃
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00075386
Numéro CAS: 24915-95-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -20.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité