N-Hydroxy-1,8-naphthalimide ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Hydroxy-1,8-naphthalenedicarboximide
H1040-25G H1040-5G
TCIAH1040-25GEA 115 EUR InStock
TCIAH1040-25G TCIAH1040-5G
N-Hydroxy-1,8-naphthalimide ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Hydroxy-1,8-naphthalimide
Formule: C₁₂H₇NO₃
MW: 213,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065062
Numéro CAS: 7797-81-1
EINECS: 232-251-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité