1-(2-Hydroxyethyl)-3,3-dimethylindolino-6'-nitrobenzopyrylospiran ≥93.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1'-(2-Hydroxyethyl)-3',3'-dimethyl-6-nitrospiro[1(2H)-benzopyran-2,2'-indoline], 2-(3',3'-Dimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2'-indolin]-1'-yl)ethanol
H1042-1G H1042-5G
TCIAH1042-1GEA 106 EUR InStock
TCIAH1042-1G TCIAH1042-5G
1-(2-Hydroxyethyl)-3,3-dimethylindolino-6'-nitrobenzopyrylospiran ≥93.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-(2-Hydroxyethyl)-3,3-dimethylindolino-6'-nitrobenzopyrylospiran
Formule: C₂₀H₂₀N₂O₄
MW: 352,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00369031
Numéro CAS: 16111-07-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité