m-PEG7-alcohol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: O-Methyl-heptaethylene glycol, Heptaethylene glycol monomethyl ether
H1046-1G H1046-5G
TCIAH1046-1GEA 135 EUR InStock
TCIAH1046-1G TCIAH1046-5G
m-PEG7-alcohol ≥97.0% (par GC)
m-PEG7-alcohol
Formule: C₁₅H₃₂O₈
MW: 340,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201006
Numéro CAS: 4437-01-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité