2-[4-(Hydroxymethyl)-2-nitrophenoxy]ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethylene Glycol Mono-4-(hydroxymethyl)-2-nitrophenyl Ether, 4-(2-Hydroxyethoxy)-3-nitrobenzyl Alcohol
H1048-1G H1048-100MG
TCIAH1048-1GEA 391 EUR InStock
TCIAH1048-1G TCIAH1048-100MG
2-[4-(Hydroxymethyl)-2-nitrophenoxy]ethanol ≥98.0% (par GC)
2-[4-(Hydroxymethyl)-2-nitrophenoxy]ethanol
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=426429313980c6aa387e822f0d249e020042dbfd&vid=5164e74508b4a3af9fe62931c25b06c43be69b6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Solubility in Methanol almost transparency
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité