Methyl-2-[4-(hydroxymethyl)-2-nitrophenoxy]acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-[4-(Hydroxymethyl)-2-nitrophenoxy]acetic Acid Methyl Ester
H1049-1G H1049-100MG
TCIAH1049-1GEA 454 EUR InStock
TCIAH1049-1G TCIAH1049-100MG
Methyl-2-[4-(hydroxymethyl)-2-nitrophenoxy]acetate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-[4-(hydroxymethyl)-2-nitrophenoxy]acetate
Formule: C₁₀H₁₁NO₆
MW: 241,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD04117920
Numéro CAS: 308815-81-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité