5-Hydroxy-1-indanone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1051-25G H1051-5G
TCIAH1051-25GEA 330 EUR InStock
TCIAH1051-25G TCIAH1051-5G
5-Hydroxy-1-indanone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Hydroxy-1-indanone
Formule: C9H8O2
Numéro MDL: MFCD00857527
Numéro CAS: 3470-49-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 189.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité