Potassium-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane-1,3-disulphonimide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4,5,5,6,6-Hexafluoroperhydro-1,3,2-dithiazine 1,1,3,3-Tetraoxide Potassium Salt, 1,1,2,2,3,3-Hexafluoropropane-1,3-disulphonimide Potassium Salt
H1058-1G H1058-5G
TCIAH1058-1GEA 101 EUR InStock
TCIAH1058-1G TCIAH1058-5G
Potassium-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane-1,3-disulphonimide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane-1,3-disulphonimide
Formule: C₃HF₆NO₄S₂
MW: 331,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797108
Numéro CAS: 588668-97-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité