4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1068-25G H1068-500G
TCIAH1068-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAH1068-25G TCIAH1068-500G
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine ≥98.0% (par GC)
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
Formule: C₁₀H₂₁NO
MW: 171,28 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD00191220
Numéro CAS: 2403-89-6
EINECS: 219-292-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité