1,2,6-Hexanetriol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H1069-5G H1069-25G
TCIAH1069-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAH1069-5G TCIAH1069-25G
1,2,6-Hexanetriol ≥99.0% (par GC)
1,2,6-Hexanetriol
Formule: C₆H₁₄O₃
Point d'ébullition: 178°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002976
Numéro CAS: 106-69-4
EINECS: 203-424-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité