Biotin-LC-hydrazide ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N''-Biotinyl-6-aminohexanoylhydrazide, N-(6-Hydrazinyl-6-oxohexyl)biotinamide, N-(6-Hydrazinyl-6-oxohexyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, Biotinamidocaproyl hydrazine, Biotin LC hydrazide
H1071-25MG H1071-100MG
TCIAH1071-25MGEA 64.9 EUR InStock
TCIAH1071-25MG TCIAH1071-100MG
Biotin-LC-hydrazide ≥97.0% (par HPLC)
Biotin-LC-hydrazide
Formule: C₁₆H₂₉N₅O₃S
MW: 371,50 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077659
Numéro CAS: 109276-34-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cb1f29269397464e1f852b58f72d92e81ef358b&vid=4cb1f29269397464e1f852b58f72d92e81ef358b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 18.00 to 19.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité