Hydrazine acetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
H1112-25G H1112-5G
TCIAH1112-25GEA 256 EUR InStock
TCIAH1112-25G TCIAH1112-5G
Hydrazine acetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Hydrazine acetate
Formule: H₂NNH₂·CH₃CO₂H
Numéro MDL: MFCD00013141
Numéro CAS: 7335-65-1
ONU: 3263
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité