N-Hydroxynaphthalimide trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Dioxo-1H-benzo[de]isoquinolin-2(3H)-yl trifluoromethanesulphonate, N-(Trifluoromethylsulphonyloxy)-1,8-naphthalimide, N-Hydroxynaphthalimide triflate
H1136-1G H1136-250MG
TCIAH1136-1GEA 107 EUR InStock
TCIAH1136-1G TCIAH1136-250MG
N-Hydroxynaphthalimide trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC)
N-Hydroxynaphthalimide trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₃H₆F₃NO₅S
MW: 345,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683478
Numéro CAS: 85342-62-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité