2-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)éthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
H1140-25G H1140-5G
TCIAH1140-25GEA 373 EUR InStock
TCIAH1140-25G TCIAH1140-5G
2-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)éthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)éthanol
Formule: C₆H₁₃NO₃S
Point d'ébullition: 197°C
Numéro MDL: MFCD00106415
Numéro CAS: 26475-62-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité