4-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)-1-butanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
H1142-25G H1142-5G
TCIAH1142-25GEA 412 EUR InStock
TCIAH1142-25G TCIAH1142-5G
4-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)-1-butanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)-1-butanol
Formule: C₈H₁₇NO₃S
MW: 207,29 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 59801-41-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité