4-Hydroxy-1-cyclohexanecarboxylic acid-δ-lactone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,6-Ethanotetrahydropyran-2-one, 2-Oxabicyclo[2.2.2]octan-3-one
H1143-25G H1143-5G H1143-1G
TCIAH1143-25GEA 725 EUR InStock
TCIAH1143-25G TCIAH1143-5G TCIAH1143-1G
4-Hydroxy-1-cyclohexanecarboxylic acid-δ-lactone ≥98.0% (par GC)
4-Hydroxy-1-cyclohexanecarboxylic acid-delta-lactone
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Numéro MDL: MFCD06797111
Numéro CAS: 4350-84-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité