Hexyl-7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic Acid Hexyl Ester
H1145-1G H1145-5G
TCIAH1145-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAH1145-1G TCIAH1145-5G
Hexyl-7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate ≥98.0% (par HPLC)
Hexyl-7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate
Formule: C₂₀H₂₇NO₄
MW: 345,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797113
Numéro CAS: 851963-03-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité