Acide 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)propanoïque ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH1180-5GEA 173 EUR InStock
TCIAH1180-5G TCIAH1180-1G
Acide 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)propanoïque ≥98.0% (par GC)
Acide 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)propanoïque
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016558
Numéro CAS: 1135-23-5
EINECS: 214-489-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité