4-Hydroxy-2-méthoxybenzaldéhyde ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1191-1G H1191-5G H1191-25G
TCIAH1191-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAH1191-1G TCIAH1191-5G TCIAH1191-25G
4-Hydroxy-2-méthoxybenzaldéhyde ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hydroxy-2-méthoxybenzaldéhyde
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051964
Numéro CAS: 18278-34-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f4885275239185a1e17705f8b569fb9c1b6e4e&vid=38f4885275239185a1e17705f8b569fb9c1b6e4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité