2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1192-25G H1192-5G
TCIAH1192-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAH1192-25G TCIAH1192-5G
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
Point d'ébullition: 172°C
Numéro MDL: MFCD00074931
Numéro CAS: 13349-82-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité