17beta-Hydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-one ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methandrostenolone, Dianabol, 1-Dehydro-17alpha-methyltestosterone, Methandienone
H1193-1G H1193-5G
TCIAH1193-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAH1193-1G TCIAH1193-5G
17beta-Hydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-one ≥95.0% (par HPLC)
17beta-Hydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-one
Formule: C₂₀H₂₈O₂
MW: 300,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003650
Numéro CAS: 72-63-9
EINECS: 200-787-2
Merck Index: 14,05951
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +10.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité