D-Histidine methyl ester dihydrochloride ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
H1213-1G H1213-5G
TCIAH1213-1GEA 33 EUR InStock
TCIAH1213-1G TCIAH1213-5G
D-Histidine methyl ester dihydrochloride ≥97.0% (sur base azote total)
D-Histidine methyl ester dihydrochloride
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
Point de fusion: 197°C
Numéro MDL: MFCD00066137
Numéro CAS: 4467-54-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -11.0 deg (C=2, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité