6-Heptynenitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 6-Cyano-1-hexyne
H1214-25G H1214-5G
TCIAH1214-25GEA 544 EUR InStock
TCIAH1214-25G TCIAH1214-5G
6-Heptynenitrile ≥98.0% (par GC)
6-Heptynenitrile
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Numéro CAS: 15295-69-9
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité